Merck
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D-acetat
Synonym(e):
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.35
Beilstein:
2666666
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
InChIKey
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
Substrate
Substrate for histochemical localization of esterases
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)