Merck
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)