M2509
3-Methylxanthin
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-3-methyl-purin
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
InChIKey
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable