Merck
M2132
Sigma-Aldrich
mono-Methyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Synonym(e):
Phosphoric acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH5O4P · 2C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(O)(O)=O.NC1CCCCC1.NC2CCCCC2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)