Merck
L477087
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H27N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.501
MDL-Nummer: