Merck
L475955
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H32N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.571
MDL-Nummer: