Merck
L475424
[2-((E)-{[({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N4O4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.61
MDL-Nummer: