Merck
L472050
2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H23N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.525
MDL-Nummer: