Merck
L471321
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H24Cl3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.867
MDL-Nummer: