Merck
L441236
ETHYL 2,7-DIMETHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.409
MDL-Nummer: