Merck
L440221
ETHYL 4-({[(3Z)-3-(3-SEC-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25N3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.634
MDL-Nummer: