Merck
L433160
BENZYL 6-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYPHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H26N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.571
MDL-Nummer: