Merck
L433020
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H29N3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.612
MDL-Nummer: