Merck
L432741
1-SEC-BUTYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H17N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.358
MDL-Nummer: