Merck
L432679
3-AMINO-6-(4-CHLOROPHENYL)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17ClF3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.923
MDL-Nummer: