Merck
L424560
2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-N,10-DIMETHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H19N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.373
MDL-Nummer: