Merck
L423920
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-3-HYDROXY-1-(2-METHOXYETHYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.471
MDL-Nummer: