Merck
L423742
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H36N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.654
MDL-Nummer: