Merck
L423459
1-SEC-BUTYL-2-IMINO-3-(PHENYLSULFONYL)-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.483
MDL-Nummer: