Merck
L419524
(3Z)-3-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-5-BROMO-1-PROPYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H17BrN2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.414
MDL-Nummer: