Merck
L418366
4-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H21N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.485
MDL-Nummer: