Merck
L418099
2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H21N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.475
MDL-Nummer: