Merck
L416665
1-(4-BROMOPHENYL)-2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H26BrN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.495
MDL-Nummer: