Merck
L415618
2-((2-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.921
MDL-Nummer: