Merck
L414581
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H25N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.53
MDL-Nummer: