Merck
L414042
2-{[4-ALLYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H18N4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.498
MDL-Nummer: