Merck
L409294
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20BrN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.417
MDL-Nummer: