Merck
L406031
4-{[(E)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H15N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.394
MDL-Nummer: