Merck
L406015
2-ETHOXY-4-((E)-{[3-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H26N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.53
MDL-Nummer: