Merck
L387290
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H34N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.66
MDL-Nummer: