Merck
L363529
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-5-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H24Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.376
MDL-Nummer: