Merck
L361453
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-{(3Z)-3-[3-(4-METHOXYBENZYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H27N5O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.73
MDL-Nummer: