Merck
L349402
N-(2-FURYLMETHYL)-2-{[(2E)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H24N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.534
MDL-Nummer: