Merck
L338974
((5E)-5-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H14ClNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.909
MDL-Nummer: