Merck
L314048
N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H19BrN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.349
MDL-Nummer: