Merck
L313637
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H26BrN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.441
MDL-Nummer: