Merck
L311022
N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H23N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.559
MDL-Nummer: