Merck
L310980
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H19Br2N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
601.323
MDL-Nummer: