Merck
L310077
N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H20FN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.522
MDL-Nummer: