Merck
L298107
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H31BrN4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.52
MDL-Nummer: