Merck
L292834
N-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20ClN5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.965
MDL-Nummer: