Merck
L286478
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H26N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.647
MDL-Nummer: