Merck
L274798
4-BROMO-2-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H15Br2ClN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.637
MDL-Nummer: