Merck
L257575
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,6-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H25Cl2N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.503
MDL-Nummer: