Merck
L244279
4-({[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.593
MDL-Nummer: