Merck
L239119
4-(2-((2,3-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H14Cl2FN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.279
MDL-Nummer: