Merck
L226203
N-(4-BR-2-ME-PH)-2-((5-((4-CL-BENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H15BrClN3OS3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.889
MDL-Nummer: