Merck
L224723
3-AMINO-N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H19N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.447
MDL-Nummer: