Merck
L224014
2-{[3-({2-[4-(AMINOSULFONYL)ANILINO]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H18N6O6S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.723
MDL-Nummer: