Merck
L199486
ETHYL 4-[(6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-YL)CARBONYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.396
MDL-Nummer: